Electrode rack, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
BELAH185090000EA 168 EUR InStock
BELAH185090000
Electrode rack, SP Bel-Art
Porte-électrodes
This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
  • Holds two rows of four tubes up to 20 mm in diameter
  • PP rack resists chemical attack
  • Autoclavable at 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité