Precision hotplate, PZ
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
PZ28-1 PZ28-2 PZ35 PZ60 PZ72
453-2131EA 2210 EUR InStock
453-2131 453-2132 453-2133 453-2134 453-2135
Precision hotplate, PZ
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Precision hotplates are equipped with adjustable temperature sensors +5 to +300 °C (PZ28-1 +30 to +110 °C). These sensors function as an emergency control which protect both the appliance and the substance to be heated against dangerous overheating.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité