Tuyaux, en silicone, durci au platine, qualité pharmaceutique, NALGENE®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8600-0200 8600-0020 8600-0030 8600-0040 8600-0050 8600-0060 8600-0070 8600-0080 8600-0100 8600-0130 8600-0120 8600-0140 8600-0190 8600-0260 8600-0310 8600-3015 8600-3016 8600-3017 8600-3018 8600-3024 8600-3025 8600-3173 8600-3182 2135-5310
228-1483EA 827 EUR InStock
228-1483 228-1471 228-1472 228-1473 228-1474 228-1475 228-1476 228-1477 228-1478 228-1480 228-1479 228-1481 228-1482 228-1484 228-1485 228-1486 228-1487 228-1488 228-1489 228-1490 228-1491 228-1492 228-1493 NALG2135-5310
Tuyaux, en silicone, durci au platine, qualité pharmaceutique, NALGENE®
Tuyaux Transfer Tubing
En silicone durci au platine.
  • Peuvent être stérilisés par la plupart des méthodes (y compris autoclavage, rayons gamma et oxyde d'éthylène)
  • Conçus pour un usage répété
  • Pression max. à 23 °C (73 °F) : 15 psig
Les tuyaux en silicone durci au platine sont souples, résistants et translucides. Ces tuyaux haute pureté conviennent particulièrement à un grand nombre d'applications de transfert tels que les produits pharmaceutiques, de laboratoire et la fabrication de bioprocédés. Grâce à une résilience et une mémoire élastique excellentes, associées à de faibles taux d'hystérésis et de compression, ces tubes garantissent précision et fiabilité pour tous transferts de fluides.
Ces tubes sont fabriqués, conditionnés en emballage double et scellés en salle blanche ISO classe 7.
Tubing is manufactured, double-bagged, and sealed in an ISO Class 7 clean room.
Certifications: Conformes aux normes USP 87 sur la cytotoxicité (méthodes de diffusion en gélose et d'élution MEM) ; USP 88 classe VI ; USP 661 (tests physicochimiques) ; ISO 10993-3 (mutagénicité bactérienne : test d'Ames) ; ISO 10993-4 (contact direct hémolyse), EP 3.1.9 (élastomère de silicone pour les bouchons et les tubes) et FDA CFR 177.2600
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité