Heating tapes, HBS
Fournisseur: HORST
020304 020308 020307
HORS020304EA 224 EUR InStock
HORS020304 HORS020308 HORS020307
Heating tapes, HBS
Appareils chauffants
The heating tapes are smooth, flexible and have a multiple glass-yarn insulation as well as an additional protection braid around the heating conductors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité