PCR tubes without caps, 0,2 ml, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-02-NC PCR-02-NC-10K
732-0886EA 66.13 EUR InStock
732-0886 AXYGPCR-02-NC-10K
PCR tubes without caps, 0,2 ml, Axygen®
Tubes Tubes PCR
0,2 ml polypropylene thin wall PCR tubes are designed to fit standard 96-well blocks. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer.
  • Certified free from DNase and RNase
  • Non pyrogenic
  • Non sterile
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité