Spine model
Fournisseur: 3B Scientific
BINH1000125EA 175 EUR InStock
BINH1000125
Spine model
Modèles Modèles de biologie humaine
In addition to the classic spine, this spine has a sacral opening and exposed brain stem for advanced studies. Other features are:
  • Full pelvis and occipital plate
  • L3-L4 disc prolapsed on spinal column
  • Spinal nerve exits
  • Cervical vertebral artery
  • Male pelvis
Suitable for studying the anatomy of the human spine.
Informations de commande: Stand is not included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité