Vacuum piston pumps, WOB-L
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
U2581C-50 U2567C-50 U2511C-02 U2585C-50 U2534B-01
ILMVU2581C-50EA 2085 EUR InStock
ILMVU2581C-50 ILMVU2567C-50 ILMVU2511C-02 ILMVU2585C-50 ILMVU2534B-01
Vacuum piston pumps, WOB-L
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Handy utility vacuum pump is ideal for basic lab operations.
  • Economical
  • Oil free
  • Light and portable
Applications include filtration, aspiration, desiccation, replace water aspirator, vacuum drying and many more.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité