Jerricans, narrow neck, HDPE, with screwed stopcock
Fournisseur: LAMAPLAST
3963 3961S
LAMA3963EA 56.9 EUR InStock
LAMA3963 LAMA3961S
Jerricans, narrow neck, HDPE, with screwed stopcock
Flacons Jerricans
HDPE, natural.
  • Supplied with self sealing plastirob stopcock
  • Self sealing cap
  • Good chemical and temperature resistance
Ideal for use in food industries.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité