Bidon Super Drum, homologué
Fournisseur: Lamaplast
LAMA3209EA 1170 EUR InStock
LAMA3209
Bidon Super Drum, homologué
Barils, tonneaux, fûts
Ces réservoirs de sécurité sont produits par système rotatif; ils sont en polyéthlène à haute densité, avec un poids moléculaire impoortant. Ils sont adéquats au transport et au stockage de bidons en métal contenant des substances toxiques et nocives.
  • Résistants aux chocs, aux agressions chimiques et atmosphériques
  • Couvercle à double paroi, joint en dutral et anneau en acier inoxydable, pour une étanchéité parfaite
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité