Dry vacuum pumps
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
411781 411782 411743 411783
ILMV411781EA 4546 EUR InStock
ILMV411781 ILMV411782 ILMV411743 ILMV411783
Dry vacuum pumps
Pompe Pompes à vide à membrane
These dry vacuum pumps are widely used for general vacuum work, air/gas sampling, fast evacuation of large chamber volumes, backing pump for various turbo pumps, drying chambers, vacuum chambers, degassing and isolation vacuum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité