Standard duty piston pumps, WOB-L
Fournisseur: Welch by Gardner Denver
2534C-02 2546C-02 2561C-50
ILMV2534C-02EA 655 EUR InStock
ILMV2534C-02 ILMV2546C-02 ILMV2561C-50
Standard duty piston pumps, WOB-L
Pompe Pompes à vide à membrane
All standard WOB-L piston pumps are recommended for pumping vapors of aqueous solutions including buffers but not for acidic, basic or organic vapours or gases.
Information de livraison: Every vacuum / pressure pump is supplied with vacuum and pressure regulator, vacuum and pressure gauge, silencer and water trap.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité