Gants résistants aux coupures, HyFlex® 70-205
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
70-205/7 70-205/8 70-205/9 70-205/10
112-3553EA 7.6 EUR InStock
112-3553 112-3554 112-3555 112-3552
Gants résistants aux coupures, HyFlex® 70-205
Gants
Ces gants tricotés sont conçus pour offrir une excellente résistance mécanique dans les applications moyennes à légères de manipulation et de production. Le renfort en Kevlar® offre une très haute résistance aux coupures, et offre un meilleur confort et une plus grande dextérité.
  • Revêtement Neptune® : les fibres du gant sont étanches aux liquides, ce qui évite tout dommage des fibres Kevlar® et prolonge la durée de vie
  • Le pouce renforcé améliore la résistance à l'abrasion
  • Les gants sont entièrement lavables et peuvent être utilisés de nombreuses fois
Idéaux pour les applications utilisant le métal ou le verre.
Certifications: EN 388:2016 (134XB), EN 407 (X1XXXX); Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité