Test tubes,with screw thread
Fournisseur: DELTALAB
716150 716100 713100 716125 720150 617145
DELT716150EA 313 EUR InStock
DELT716150 DELT716100 DELT713100 DELT716125 DELT720150 DELT617145
Test tubes,with screw thread
Tubes Tubes à essais
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Information de livraison: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité