General laboratory tool kit
Fournisseur: Agilent
HEWL5180-4162EA 529 EUR InStock
HEWL5180-4162
General laboratory tool kit
Sets d'outils
The general laboratory tool kit is made in the USA and includes the following items:
  • Toolbox
  • Flashlight
  • 8" bastard file
  • 6" adjustable wrench
  • 12" adjustable wrench for use with regulator
  • No.1 pt, 3" Pozidriv shaft, fits no. 2 to 4 screws
  • No.2 pt, 4" Pozidriv shaft, fits no. 5 to 10 screws
  • Flathead screwdriver, 2" steel shaft, ¹/₈" blade
  • Flathead screwdriver, 4" steel shaft, ¹/₄" blade
  • Hex key set, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; and 6 mm keys
  • 6" long jaw needle nose pliers with side cutters
  • Three open-end wrenches (¹/₄×⁵/₁₆", ¹/₂×⁹/₁₆", ⁷/₁₆׳/₈")
  • Snoop-liquid leak detector
  • PTFE tape
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité