Staining racks
Fournisseur: DELTALAB
S-003 S-004 S-002
DELTS-003EA 37.1 EUR InStock
DELTS-003 DELTS-004 DELTS-002
Staining racks
Portoirs Portoirs à coloration
Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité