Disposal box for blades, SafeBox
Fournisseur: Martor
MARO108000.00EA 12.2 EUR InStock
MARO108000.00
Disposal box for blades, SafeBox
Boîtes Boîtes à déchets
This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobby crafts blades.
Absolutely safe and inaccessible to fingers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité