Sample container with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 192 EUR InStock
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Sample container with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité