L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, 5 ml
Fournisseur: VWR Collection
525-0661EA 53.7 EUR InStock
525-0661 525-0663 525-0664 525-0662 525-0665 525-0666
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, 5 ml
Tubes Tubes à centrifuger
These 5 ml microtubes are made of transparent PP with a snap flat cap, easy to be opened and closed.
  • Made from high grade gamma resistance PP
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Tubes can be centrifuged to 25000×g RCF
  • Provide easy and legible mark area
  • Sterile version is sterilised by irradiation SAL10⁻⁶ (ISO11137)
Micro centrifuge tubes are mainly used for sample storage, operation and centrifugation.
Certifications: Manufactured in a Class 100 000 cleanroom environment. Manufactured under ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015 qualityMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité