Tissue processing cassettes, Histosette I
Fournisseur: DELTALAB
454141 454140 454143
DELT454141EA 85.1 EUR InStock
DELT454141 DELT454140 DELT454143
Tissue processing cassettes, Histosette I
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Made of acetal polymer. With one-piece integral lid. To lock the cassette, just snap apart the lid, turn it round and lock it into the base of the cassette.
  • Writing area at 30° angle
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité