Wire baskets, square
Fournisseur: DELTALAB
H-210 H-240 H-200
216-7510EA 144 EUR InStock
216-7510 216-7512 DELTH-200
Wire baskets, square
Paniers Paniers en maille d'acier
Square baskets, made of stainless steel wire, with folding handles.
  • Features a strong woven mesh base
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Comes without lid (to order baskets with lid please contact our customer service
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité