Buckets, Round
Fournisseur: DELTALAB
19907 19905 19906
DELT19907EA 25.1 EUR InStock
DELT19907 DELT19905 DELT19906
Buckets, Round
Godets
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité