L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Re-caps, for blood collection tubes
Fournisseur: DELTALAB
308502 308602 308606
217-8901EA 69.1 EUR InStock
217-8901 217-8903 217-8904
Re-caps, for blood collection tubes
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Ideal for re-capping blood collection tubes of vacuum type.
  • Manufactured in flexible polyethylene
  • Suitable for other glass and plastic tubes
  • Easy to cap and remove
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité