Pasteur pipettes
Fournisseur: DELTALAB
200005 210023 210024
DELT200005EA 109 EUR InStock
DELT200005 DELT210023 DELT210024
Pasteur pipettes
Pipettes Pipettes Pasteur
PE, transparent.
  • Made of inert polyethylene
  • Sterile models are sterilised by ethylene oxide
  • Volumetric tolerance: ±10%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité