Jars with lid
Fournisseur: DELTALAB
241010 241011 241013
DELT241010EA 2.1 EUR InStock
DELT241010 DELT241011 DELT241013
Jars with lid
Pots Pots à usage général
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité