Centrifuge tubes, conical
Fournisseur: DELTALAB
401201 301212 301202
212-3362EA 31.9 EUR InStock
212-3362 DELT301212 DELT301202
Centrifuge tubes, conical
Tubes Tubes à centrifuger
PP or PS.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Conical bottom, with or without rim
Centrifugation:
PS tubes: 7,500 xg
PP tubes: 15,000 xg
Except code 301212: 3,000 xg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité