L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® PolarSafe Dots, Gommettes cryogéniques
Fournisseur: VWR Collection
817-0153EA 63 EUR InStock
817-0153 817-0155 817-0154 817-0156
VWR® PolarSafe Dots, Gommettes cryogéniques
Étiquettes
Les gommettes PolarSafe sont fabriquées à partir de polyester chimiquement inerte avec un adhésif formulé de manière unique pour adhérer aux accessoires de laboratoire en verre et en plastique. Non seulement ces gommettes supportent la congélation conventionnelle (–80 °C) mais elles peuvent également être utilisées pour la plupart des applications de stockage cryogénique (stockage à l'azote en phase gazeuse à –196 °C). Pas besoin de solutions d'étiquetage différentes pour vos unités de cryopréservation et vos congélateurs à température ultrabasse. Ces étiquettes peuvent égalementMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Matière Printing method Couleur Imprimeur Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Gommettes cryogéniques Polyester - bleu - 10 mm 1.000 817-0153
Gommettes cryogéniques Polyester - vert - 10 mm 1.000 817-0155
Gommettes cryogéniques Polyester - rouge - 10 mm 1.000 817-0154
Gommettes cryogéniques Polyester - jaune - 10 mm 1.000 817-0156
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité