L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Demecolcine solution 10 µg/ml dans un tampon phosphate salin
Fournisseur: Biowest
Synonyms: Colcemid
L0040-050 L0040-020 L0040-010
L0040-050EA 34 EUR InStock
L0040-050 L0040-020 L0040-010
Demecolcine solution 10 µg/ml dans un tampon phosphate salin
Demecolcine
Colcemid arrests the division of cells in mitosis. It prevents the formation of the spindle apparatus responsible for cell division, thereby permitting an accumulation of metaphases.
Formule: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371.433 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075459
Numéro CAS: 477-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité