Jars, twist-off, Duma®
Fournisseur: APG Europe
ALUG1000987EA 0 EUR InStock
ALUG1000987
Jars, twist-off, Duma®
Pots Pots à usage général
Jars, made of HDPE, with twist off cap system.
  • Tamper evident
  • Suitable for use as a pharmaceutical tablet jar
Certifications: Manufactured in plants with Good Manufacturing Practice (GMP) and certified in accordance with ISO 9001, DMF type III and FDA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité