Self Seal Sterilisation Pouches
Fournisseur: Cardinal
VWR®
CARD92308EA 70.4 EUR InStock
CARD92515 CARD92713 CARD92318 CARD92308 CARD92152
Self Seal Sterilisation Pouches
Sachets Poches de stérilisation
These sterilization pouch combines a blue film and a medical grade paper to provide breathability, sterile barrier and indication of processing. To open, a convenient thumb notch is positioned at the top of the pouch, above the chevron seal. Each pouch includes an external process indicator for steam and ethylene oxide (EO) gas sterilisation.
  • Pouched sealed mechanically or manually with a heat sealer
  • For use in steam and gas (EO) sterilisers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité