Valve supplies for HPLC system
Fournisseur: Agilent
0100-1849 0100-1850 0100-1851 0100-1853 0101-0921 0100-2195 0100-2088 0100-2089 0101-1050 0101-1257 0101-1268 0100-2231 0101-1385 0101-1390 0101-1409 0101-1417 0101-1416 0101-1422 5068-0007 5067-4117 5068-0006
HEWL0100-1849EA 172 EUR InStock
HEWL0100-1849 HEWL0100-1850 HEWL0100-1851 HEWL0100-1853 HEWL0101-0921 HEWL0100-2195 HEWL0100-2088 HEWL0100-2089 HEWL0101-1050 HEWL0101-1257 HEWL0101-1268 HEWL0100-2231 HEWL0101-1385 HEWL0101-1390 HEWL0101-1409 HEWL0101-1417 HEWL0101-1416 HEWL0101-1422 HEWL5068-0007 HEWL5067-4117 HEWL5068-0006
Valve supplies for HPLC system
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Vespel is a polyimide with low wear and high chemical resistance. Vespel tolerates a pH range of 0 to 10.
PEEK offers a high chemical resistance and flexibility and will tolerate the entire pH range from 0 to 14.
Tefzel is ideal for use in applications where PEEK cannot be used, such as methylene chloride or DMSO in higher concentrations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité