Cut resistant gloves, Sharpflex PU
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2232523/10 2232523/11 2232523/7 2232523/8
DALL2232523/10EA 12.2 EUR InStock
DALL2232523/10 DALL2232523/11 DALL2232523/7 DALL2232523/8
Cut resistant gloves, Sharpflex PU
Gants
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a black PU coating on the palm.
  • Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
  • Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fiber
  • PU coating increases the abrasion resistance and allows use in slightly greasy environments
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in dry and slightly greasy environments.
Certifications: EN 388:2016 (4X41C); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité