ChromBox kit
Fournisseur: VICI
JOURJR-806EA 29.5 EUR InStock
JOURJR-806 JOURJR-357090 JOURJR-34N JOURJR-804 JOURJR-357180 JOURJR-9001 JOURJR-802 JOURJR-LZN1-5 JOURJR-MZN1-5
ChromBox kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The ChromBox is an all-purpose analytical spare parts kit for HPLC. It contains the most often used spare parts made both of high quality Type 316L SS as well as PEEK and PTFE.
Informations de commande: Kit includes PEEK, PTFE, and stainless steel tubing, PEEK and stainless steel nuts, ferrules and unions, tubing cutters and wrenches, all in a convenient carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité