L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs Pharma Zone, Novartos Multi
Fournisseur: BURKLE
5358-0140 5358-1001 5358-0120 5358-1400 5358-0110 5358-0600 5358-0105 5358-0115 5358-0125 5358-0130 5358-0135 5358-0103 5358-0100 5358-0630 5358-1030 5358-1430
300-0124EA 229 EUR InStock
300-0124 300-0127 300-0122 300-0128 300-0120 300-0125 300-0119 300-0121 300-0123 300-0201 BURK5358-0135 BURK5358-0103 BURK5358-0100 331-0377 331-0378 331-0379
Échantillonneurs Pharma Zone, Novartos Multi
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Acier inoxydable V4A (1.4404 / 1.4571). Novartos, l'échantillonneur à zone pour l'industrie pharmaceutique conformément aux normes FDA en matière de prélèvement de dose unitaire. Il est désormais possible de prélever un double échantillon sans insérer la lance de manière répétée dans la substance en vrac. Cela empêche généralement le mélange. Un des avantages significatifs de Novartos est le nettoyage facile. Le remplissage et la vidange complète des chambres à échantillon ont été améliorés à l'aide d'une géométrie optimisée par ordinateur. Les interstices et volumes morts, propices à l'More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité