Eco caps
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-9000-0007 JR-070350-10 JR-9000-0013 JR-9000-0014
JOURJR-9000-0007EA 90.6 EUR InStock
JOURJR-9000-0007 JOURJR-070350-10 JOURJR-9000-0013 JOURJR-9000-0014
Eco caps
Capuchons Bouchons de sécurité
The Eco Cap consists of a three-hole ETFE insert with a polyethylene collar.
  • Compatible with all standard GL 45 thread bottles
  • Also available as bottle kit
There is no threading for fittings on the inside of the tubing ports, the tubing can be easily inserted.
Information de livraison: The Eco Cap is supplied with one cap, polypropylene male Luer plug. The kit also includes safety-coated glass bottle with a option of 1 or 2 L.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité