Flacons, à vaporisateur à pompe, modèle BOSTON
Fournisseur: Müller + Krempel
MUEL14.289.20EA 13.8 EUR InStock
MUEL14.289.20
Flacons, à vaporisateur à pompe, modèle BOSTON
Flacons Flacons pulvérisateurs
Flacons cosmétiques en PET, transparents.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance à la température
  • Vaporisateur à pompe à commander séparément
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité