Mark-tubes for x-ray analysis
Fournisseur: HILGENBERG
4007603 4007605 4007610 4007615 4007620 4007410 4007420 4007407 4017520 4017510 4007805 4007403
HILG4007603EA 229 EUR InStock
HILG4007603 HILG4007605 HILG4007610 HILG4007615 HILG4007620 HILG4007410 HILG4007420 HILG4007407 HILG4017520 HILG4017510 HILG4007805 HILG4007403
Mark-tubes for x-ray analysis
Tubes Tubes à essais
For x-ray analysis according to the method of Debye-Scherrer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité