Glass beads
Fournisseur: HILGENBERG
8413030-12 8413020-12 8413100-12
HILG8413030-12EA 345 EUR InStock
HILG8413030-12 HILG8413020-12 HILG8413100-12
Glass beads
Perles Billes de verre
Glass beads made of soda lime glass.
  • Hydrologic resistance class 3
  • Acid resistance class 1
  • Alkali resistance class 2
Certifications: Class 3 (according to ISO 719), class 1 (according to DIN 12 116) and class 2 (according to ISO 695).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité