One piece handles for Super Erecta® shelves or stem castor carts
Fournisseur: Metro International
EH24NS EH36NC EH24NC EH18NS EH21NC
METOEH24NSEA 238 EUR InStock
METOEH24NS METOEH36NC METOEH24NC METOEH18NS METOEH21NC
One piece handles for Super Erecta® shelves or stem castor carts
Mobilier Étagères
Use on corresponding width Super Erecta® units to provide additional manoeuvrability to dolly carts or stem castor carts. Split sleeves included for attaching to cart.
Attention: Handles fit unit widths only. Extended handles add 152,4 mm to length of unit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité