L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0752-29-0500 0752-29-0100 0752-15-0250 0752-15-0050 0752-15-0100
NEUB0752-29-0500EA 135 EUR InStock
NEUB0752-29-0500 NEUB0752-29-0100 NEUB0752-15-0250 NEUB0752-15-0050 NEUB0752-15-0100
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Ballons Ballons à fond plat
Borosilicate glass 3,3, amber.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Amber stained glass provides protection for materials sensitive to light.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Capacité Rodage femelle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 ml 24/29 NS 1 NEUB0752-15-0050
100 ml 24/29 NS 1 NEUB0752-15-0100
250 ml 24/29 NS 1 NEUB0752-15-0250
100 ml 29/32 NS 1 NEUB0752-29-0100
500 ml 29/32 NS 1 NEUB0752-29-0500
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité