Gants en néoprène/polychloroprène, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
73-500/7.5 73-300/6 73-300/6.5 73-300/7 73-300/7.5 73-300/8 73-300/8.5 73-300/9 73-500/5.5 73-500/6 73-300/5.5 73-500/7 73-500/8 73-500/8.5 73-500/9 73-500/6.5
112-3299EA 490 EUR InStock
112-3299 112-3196 112-3197 112-3198 112-3199 112-3292 112-3293 112-3294 112-3295 112-3296 112-3195 112-3298 112-3300 112-3301 112-3302 112-3297
Gants en néoprène/polychloroprène, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Gants
Ces gants 100% polychloroprène offrent une résistance aux éclaboussures, contre un grand nombre de produits chimiques. Sans latex de caoutchouc naturel, ni accélérateurs utilisés dans la fabrication, les risques d'allergies cutanées de types I et IV sont réduits.
  • Stériles ou non stériles, non poudrés, finition lisse
  • Formulation pour une sensibilité accrue en raison de l'épaisseur du polymère
  • Spécifiques à chaque main, ergonomiques pour un meilleur ajustement et un confort accru, fatigue et inconfort réduits
  • Technologie SureFit™ de maintien
  • Revêtement intérieur en PU synthétique pour l'enfilage sur mains sèches, comme sur mains mouillées
  • Conception et épaisseur du polymère pour la superposition des gants
Utilisation en environnements contrôlés, laboratoires médicaux et de recherche, l'électronique et l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'en biotechnologie.
Length: 305 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Cream
EN 374, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Conditionnement: Gants non stériles: 20 gants pour mains droites et gauches conditionnés dans des compartiments distincts dans un sachet en polyéthylène; 2 sachets en polyéthylène par grand sachet en polyéthylène; 5 grands sachets en polyéthylène par coffret doublé; 200 paires par carton.
Gants stériles: une paire par pochette en polyéthylène, scellée dans une enveloppe en polyéthylène; 10 paires par sachet extérieur en polyéthylène; 5 sachets extérieurs en polyéthylène scellés par grand sachet en polyéthylène; 4 grands sachets en polyéthylène scellés par carton floqué; 200 paires par carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité