L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Distributeurs de blouses pliées
Fournisseur: Palbam
GD-0301 GD-0404
113-8173EA 1050 EUR InStock
113-8173 113-8177
Distributeurs de blouses pliées
Distributeurs d'EPI
Ces distributeurs sont conçus pour le stockage de blouses pliées en salles propres dans des domaines tels que la pharmacie, les biotechnologies, la fabrication d'équipements médicaux, la microélectronique et les nanotechnologies.
  • Conception de haute qualité
  • Montage mural possible
  • Pour blouses pliées
  • Acier inoxydable poli par électrolyse
Certifications: Certifiés ISO
Information de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité