Homogenisers, Mixer B-400
Fournisseur: BUCHI
034220 034239
432-1101EA 9450 EUR InStock
432-1101 432-1103
Homogenisers, Mixer B-400
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Mixer B-400 is designed for efficient homogenisation of a wide range of food and feed samples. The process is based on simultaneous grinding and homogenisation of sample materials by means of volumetric reduction using two rotating blades in a beaker. Automatic electronic monitoring of the speed and the torque allows safe and straight forward operation of the grinding process.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité