Aluminium crimp seals for headspace vials
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4020-6A
NSCAC4020-6AEA 280 EUR InStock
NSCAC4020-6A
Aluminium crimp seals for headspace vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimise contamination from handling.
  • Aluminium caps are available in standard centre hole, pressure release and tear-off
  • Pressure release caps are designed to open when internal pressure exceeds 3,0 ±0,5 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité