Chromatography tubing, PFA
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-4001-M3 JR-T-4002-M3 JR-T-4003-M3 JR-T-4007-M3 JR-T-4007-M25 JR-T-4007-M10 JR-T-4003-M25 JR-T-4003-M10 JR-T-4002-M10 JR-T-4001-M25 JR-T-4001-M10 JR-T-4002-M25 JR-T-4004
JOURJR-T-4001-M3EA 116 EUR InStock
JOURJR-T-4001-M3 JOURJR-T-4002-M3 JOURJR-T-4003-M3 JOURJR-T-4007-M3 JOURJR-T-4007-M25 JOURJR-T-4007-M10 JOURJR-T-4003-M25 JOURJR-T-4003-M10 JOURJR-T-4002-M10 JOURJR-T-4001-M25 JOURJR-T-4001-M10 JOURJR-T-4002-M25 JOURJR-T-4004
Chromatography tubing, PFA
Tuyaux Tubulures à chromatographie
These PFA (perfluoro alkoxy) tubing has excellent chemical stability and mechanical strength.
  • Maximum pressure rating of up to 100 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité