Test tube racks, PP, universal
Fournisseur: DELTALAB
19563 19565
DELT19563EA 112 EUR InStock
DELT19563 DELT19565
Test tube racks, PP, universal
Portoirs Tube Racks
Universal test tube racks, made of PP.
  • Each rack is supplied dismantled
  • Easily to assemble
  • Stackable when unloaded
Racks are specially designed to ensure that all test tubes will be incubated at the same temperature. An alpha-numeric grid reference on top tier of the rack allows an easy sample location.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité