PCR tubes, 0,2 ml, with cap
Fournisseur: DELTALAB
4094.1R 4094.1N
DELT4094.1REA 155 EUR InStock
DELT4094.1R DELT4094.1N
PCR tubes, 0,2 ml, with cap
Tubes Tubes PCR
Tubes made of PP with attached hinged caps.
  • Caps are flat and easily pierceable
  • RNAse, DNAse and PCR inhibitors free
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité