Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Fournisseur: WATERS
WAT036810 WAT020520 WAT020515
WATEWAT036810EA 250 EUR InStock
WATEWAT036810 WATEWAT020520 WATEWAT020515
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Plus
Colonnes pour chromatographie
These cartridges can used with liquid and gas samples and have the unique capability of reverse flow direction, a useful feature for trace enrichment application.
  • Precision design suits to robotic application also more convenient in manual use
  • Sorbents are in short and long body configurations
Can be connected to different devices like filter units, positive flow pumps and syringes, vacuum manifolds, automated sample processor, and in-line reaction systems (PET applications).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité