Wash bottles, narrow neck
Fournisseur: DELTALAB
44310000 44300000
DELT44310000EA 180 EUR InStock
DELT44310000 DELT44300000
Wash bottles, narrow neck
Flacons Pissettes
HDPE, translucent, with blue HDPE screw cap, delivery tube and seal cap, natural.
  • High resistance to all liquids, acids and bases
  • Wide neck for safe and easy filling
  • Caps ribbed for a better handling
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité