Scintillation vials
Fournisseur: DELTALAB
900100 900101
DELT900100EA 318 EUR InStock
DELT900100 DELT900101
Scintillation vials
Fioles
Single use vials made of high density polyethylene to minimise solvent losses.
  • Screw cap ensures leakproof handling
  • Compatible with most liquid scintillation counters
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité