L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Analytical HPLC columns, XTerra® MS C8
Fournisseur: WATERS
186000433 186000399
WATE186000433EA 0 EUR InStock
WATE186000433 WATE186000399
Analytical HPLC columns, XTerra® MS C8
Colonnes pour chromatographie
XTerra® MS C8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed phase C8 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications. These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica based column.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité